Key Documents
GF33753810
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
powder, 75micron max. particle size, 1000g
Sinonimo/i:
NI056020
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 337-538-10
Peso
1000 g
Dimens. max. particelle
75 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)