Key Documents
GF79657778
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 20m coil, 0.0125mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU020210
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (coil - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 796-577-78
Lungh. × spessore
20 m × 0.0125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)