GF86850771
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 10m coil, 300mm coil width, 0.125mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU020276
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil (coil - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 868-507-71
Lungh. × largh. × spess.
10 m × 300 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)