GF12522732
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, L 0.5 m, grade kapton mt
Sinonimo/i:
IM301402
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 125-227-32
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.075 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)