Key Documents
GF05530980
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0005 mm, L 1 m, coil width 315 mm
Sinonimo/i:
ES301005
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 055-309-80
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
315 mm
Spessore
0.0005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)