GF56726893
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
ES303100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 567-268-93
Misura
150 × 150 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)