GF21539808
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, size 300 × 300 mm, grade kapton mt
Sinonimo/i:
IM301402
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 215-398-08
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)