Key Documents
GF60095066
Tantalum carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g
Sinonimo/i:
TA526010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 600-950-66
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)