Documenti fondamentali
GF08742539
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
W 526011
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 087-425-39
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)