GF48047722
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
W 526011
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
99.5%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 480-477-22
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)