Documenti fondamentali
GF25723313
Niobium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinonimo/i:
NB516010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 257-233-13
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)