GF32480760
Tantalum carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g
Sinonimo/i:
TA526010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 324-807-60
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)