GF45691465
Chromium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99%
Sinonimo/i:
CR516010
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 456-914-65
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)