Key Documents
GF47476637
Titanium carbide
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 50 g, purity 98.5%
Sinonimo/i:
TI546010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
98.5%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 474-766-37
Peso
50 g
Dimens. media particelle
3 μm (FSSR)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)