Key Documents
594636
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) carbide
<1.25 μm particle size
Sinonimo/i:
Hafnium carbide, Hafnium monocarbide
About This Item
Formula condensata:
HfC
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.50
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: hafnium
reagent type: catalyst
Dimensione particelle
<1.25 μm
Punto di fusione
2930 °C (lit.)
Densità
12.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C-]#[Hf+]
InChI
1S/C.Hf/q-1;+1
NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Used for preparation of ultra-high temperature ceramics
  • Reactant in synthesis of hafnium-containing organometallic polymers
  • Additive in alloys
  • Used in coatings
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3