GF57564344
Zirconium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinonimo/i:
ZR516010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 575-643-44
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)