IRMM471
Cementite grains in carburised pure iron
IRMM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Certified for the C mass fraction in F3C grains.
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM471
IRMM471
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)