GF57235439
Woods metal
lump, Bi 50%/Pb 25%/Cd 12.5%/Sn 12.5%, 100 mm max. lump size, weight 1000 g
Sinonimo/i:
BI026100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 572-354-39
Peso
1000 g
Dimensione max. pezzetti
100 mm