Documenti fondamentali
GF44759054
Roses metal alloy, Bi50Pb28Sn22
100g lump, 100mm max. lump size
Sinonimo/i:
BI036100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 447-590-54
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
100 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)