Documenti fondamentali
GF49586631
Polypropylene
(PP), mesh, nominal aperture 125ám, size 500 × 500 mm, monofil diameter 110ám
Sinonimo/i:
PP308710
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 495-866-31
Misura
500 × 500 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF49586631-1EA4061825076058
GF49586631-2EA4061825076065