GF86768847
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm, clear
Sinonimo/i:
CT301325
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 867-688-47
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.25 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)