Documenti fondamentali
GF29209967
Zirconium
lump, 8 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.2%
Sinonimo/i:
ZR006151
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141751
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.2%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 292-099-67
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
8 mm
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF29209967-1EA4061821117717