GF85844740
Zirconium
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.2%
Sinonimo/i:
ZR006015
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.2%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 858-447-40
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)