Documenti fondamentali
Z742958
Julabo® CORIO C/CD heating immersion circulator bath tank
BT27, transparent plastic bath, capacity 20 - 27 L
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiali
transparent plastic bath
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9901327
Capacità
20 - 27 L
Descrizione generale
Transparent polycarbonate BT27 bath tank for use with Corio C and Corio CD.
Note legali
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)