GF24688143
Quartz - fused
tube, outside diameter 1.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.1 mm
Sinonimo/i:
SI617030
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 246-881-43
Lunghezza
100 mm
D.E.
1.0 mm
Spessore delle pareti
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)