GF44607191
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 200 mm, wall thickness 2 mm
Sinonimo/i:
SI617550
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 446-071-91
Lunghezza
200 mm
D.E.
40 mm
Spessore delle pareti
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)