GF36604964
Quartz - fused
tube, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
SI617050
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 366-049-64
Lunghezza
100 mm
D.E.
4.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm