GF91178297
Quartz - fused
tube, outside diameter 0.7 mm, length 100 mm, wall thickness 0.1 mm
Sinonimo/i:
SI617020
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 911-782-97
Lunghezza
100 mm
D.E.
0.7 mm
Spessore delle pareti
0.1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)