929883
Platinum (Pt) Mesh Electrode
size 2.0 cm × 2.0 cm, 0.1 mm wire diameter, 99.9%
Sinonimo/i:
Platinum Mesh Electrode
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NB.61
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Misura
2.0 cm × 2.0 cm
Applicazioni
This large area (2.0 cm x 2.0 cm , 0.1 mm wire diameter) and high purity (99.9%) platinum electrode has a surface area of mesh 500 sq. mm.
Note legali
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)