GF23936104
Rhenium
wire reel, 0.5m, diameter 0.25mm, annealed, 99.97%
Sinonimo/i:
Rhenium, RE005120
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.97%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 239-361-04
L × diam.
0.5 m × 0.25 mm
P. ebollizione
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Punto di fusione
3180 °C (lit.)
Densità
21.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[ReH]
InChI
1S/Re
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)