298190
Cerium(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9%
Sinonimo/i:
Cerium trichloride, Cerous chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Livello qualitativo
Saggio
99.9%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
848 °C (lit.)
Densità
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?