450103
Yttrium(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Yttrium trichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.99% trace metals basis
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
721 °C (lit.)
Densità
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
450103-25G | 4061832323596 |
450103-5G | 4061833466186 |