GF17721716
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 830, L 1 m, cord diameter 0.8mm
Sinonimo/i:
AR305783
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 177-217-16
Lunghezza
1 m