GF56711369
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 22, L 500 m, filament diameter 0.017mm
Sinonimo/i:
AR305722
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 567-113-69
Lunghezza
500 m
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)