GF24141776
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 790, L 200 m, filament diameter 0.012mm
Sinonimo/i:
AR305779
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 241-417-76
Lunghezza
200 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)