GF15139885
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 44, L 100 m, filament diameter 0.018mm
Sinonimo/i:
AR305744
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 151-398-85
Lunghezza
100 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)