Documenti fondamentali
GF13892834
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 1000 g
Sinonimo/i:
SI616010
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 138-928-34
Peso
1000 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)