GF75551700
Quartz - fused
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g
Sinonimo/i:
SI616010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 755-517-00
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)