Documenti fondamentali
GF43962936
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Sinonimo/i:
SI616010
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 439-629-36
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF43962936-1EA4061821169600