GF12384402
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.004 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
CU070200
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 123-844-02
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.004 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)