Documenti fondamentali
GF05751345
Tin
powder, max. particle size 150 micron, weight 10 g, high purity 99.995%
Sinonimo/i:
SN006031
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141745
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.995%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 057-513-45
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
150 μm
P. ebollizione
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)