755702
Tin
powder, -100 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Silver Matt Powder, Tin Powder, Tin element
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
-100 mesh
P. ebollizione
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.