763756
Cerium(IV) oxide-yttria doped
nanopowder, yttria 20 mol %, <50 nm particle size (TEM), 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
20YDC, YDC-20, YDC20, Cerium yttrium oxide, YDC, Yttria doped ceria, Yttrium doped ceria
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Composizione
yttria, 20 mol %
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimensione particelle
<50 nm (TEM)
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Ce.5O.2Y
XVLUKJGVKWVXMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)