GF04466808
Niobium
foil, thickness 0.125 mm, size 300 × 300 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
NB000344, Columbium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 044-668-08
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.125 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)