Key Documents
GF34698369
Magnesium alloy az31
foil, thickness 0.5 mm, size 200 × 200 mm
Sinonimo/i:
MG010300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 346-983-69
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)