299405
Magnesium
rod, diam. 6 mm, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
rod
Temp. autoaccensione
950 °F
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Diametro
6 mm
P. eboll.
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a working electrode in the study of the electrochemical behavior of Li+ ions.
- As an electrode material in the electropolymerization of di-n-hexyldichlorosilane.
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
In recent years, the price of tellurium, a key component in the bestperforming thermoelectric materials, has increased significantly, leading to the question, “Is it economically viable to produce thermoelectric generators on an industrial scale?
The price of tellurium, a key component in many thermoelectric materials, has risen in recent years, leading to the search for more cost-effective substitutes. This article presents silicide materials as a cheaper potential alternative.