Documenti fondamentali
1.05812
Supelco
Magnesium foil
Sinonimo/i:
Magnesium foil
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
24.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141502
Numero indice EU:
231-104-6
NACRES:
NA.21
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Stato
solid
Impurezze
≤0.05% Substances insoluble in hydrochloric acid
P. ebollizione
1107 °C/1013.25 hPa
Punto di fusione
651 °C
Densità
1.75 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.05%
Pb: ≤0.01%
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Moisture Battery Formed by Direct Contact of Magnesium with Foamed Polyaniline.: This study explores the formation of a moisture battery through the direct contact of magnesium foil with foamed polyaniline, showcasing its potential in energy storage applications (Xie et al., 2016).
  • High performance magnesium anode in paper-based microfluidic battery, powering on-chip fluorescence assay.: Research demonstrated the high performance of a magnesium anode within a paper-based microfluidic battery, emphasizing its application in powering on-chip fluorescence assays (Koo et al., 2014).
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6