Documenti fondamentali
GF83190663
Magnesium
powder, 50 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.8%
Sinonimo/i:
MG006021
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
24.31
Beilstein:
4948473
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141502
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
99.8%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
950 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 831-906-63
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
50 (micron)
P. ebollizione
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Magnesium grit, ≥99.0% (KT)
Sigma-Aldrich
63040
Magnesium
Magnesium dendritic pieces, purified by distillation, 99.998% trace metals basis
Sigma-Aldrich
474754
Magnesium
Magnesium chips, 6-35 mesh, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
254118
Magnesium