Z231509
Duroplan petri dishes
O.D. × H 60 mm × 20 mm
Sinonimo/i:
217554101
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 1 ea
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 217554101
Disponibilità
not available in USA and Canada
D.E. × alt.
60 mm × 20 mm
Capacità della capsula
~50 mL
Diam. piastra
60 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z231509-10EA | |
Z231509-1EA |