Documenti fondamentali
SLW1480/02D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 60 mm × 20 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1480/02D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1480/02D
Diam. est. base
54 mm
diam. × alt.
60 mm × 20 mm
Capacità della capsula
~50 mL
D.I. sommità
55 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6